CRM74418
2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-alanine, H-β-(1,2,4-Triazol-1-yl)-DL-Ala-OH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Racemate
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+H3]C(C[n]1ncnc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)
Clé InChI
XVWFTOJHOHJIMQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable