Principaux documents
CRM64128
Supelco
Diphenamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
N,N-diméthyl-2,2-diphénylacétamide
100 MG
86,70 €
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
86,70 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CHCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.31
Beilstein:
2052009
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
86,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
132-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO/c1-17(2)16(18)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3
Clé InChI
QAHFOPIILNICLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable