Principaux documents
CRM40605
Supelco
IPDI-DBA Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Isophorone diisocyanate dibutylamine oligomers standard
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methanol (varied conc.)
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 2)
    IPDI-isocyanurate-di-n-buyltamines (oligomers)
Recueil d'échantillon
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
121.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49.5 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :