Principaux documents
CRM36792
Supelco
Aclonifen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
25 MG
83,80 €
83,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
83,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.66
Beilstein:
8321574
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
83,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2
Clé InChI
DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable