Principaux documents
CRM36176
Supelco
Neburon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
N-Butyl-N′-(3,4-dichlorophenyl)-N-methylurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.17
Beilstein:
2733280
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H16Cl2N2O/c1-3-4-7-16(2)12(17)15-9-5-6-10(13)11(14)8-9/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,17)
Clé InChI
CCGPUGMWYLICGL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date is given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3