CRM33985
Propoxycarbazone sodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
2-[(4-Methyl-5-oxo-3-propoxy-1,2,4-triazolin-1-yl)carbamidosulfonyl]benzoic acid methyl ester sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCOC1=NN(C(=O)N1C)C(=O)N([Na])S(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC
InChI
1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1
Clé InChI
JRQGDDUXDKCWRF-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable