Principaux documents
BP987
Déféroxamine mesylate salt
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DFOM, Desferrioxamine mesylate salt, Déféroxamine methanesulfonate salt
30 MG
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
202,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H48N6O8 · CH4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
656.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desferrioxamine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Desferrioxamine mesilate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Desferrioxamine Injection
  • Actions biochimiques/physiologiques
    Chélateur du fer souvent utilisé dans les études sur l′apoptose et la prolifération cellulaire. Des études ont montré que ce composé a un effet anti-prolifératif in vitro et in vivo sur les cellules de muscles lisses vasculaires et qu′il arrête les cellules dans la phase G1. Il induirait en outre le p53. Il induit l′apoptose dans des cellules HL-60 par chélation du fer. Une fragmentation de l′ADN apparaît après 48 h de traitement avec de la déféroxamine 1 μM. Des cellules traitées par de la déféroxamine 0,1 μM pendant une durée aussi courte que 24 heures se sont engagées sur la voie de l′apoptose ; au bout de 48 heures, une désagrégation nucléaire a été observée. Certaines études ont montré ses propriétés antioxydantes et son effet protecteur sur les cellules contre les dommages induits par H2O2.
    Chélateur du fer souvent utilisé dans les études sur l′apoptose et la prolifération cellulaire. Il induirait en outre, selon la littérature, le p53.
    Conditionnement
    Unit quantity: 30 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Autres remarques
    Sales restrictions may apply.
    Code de la classe de stockage
    11 - Combustible Solids
    Classe de danger pour l'eau (WGK)
    WGK 2
    Point d'éclair (°F)
    Not applicable
    Point d'éclair (°C)
    Not applicable