BP526
2-(2-Hydroxyethyl)-1-methylpyrrolidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clemastine
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.4713 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)