BP1285
Liothyronine sodium impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
131,00 €
About This Item
131,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
liothyronine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable