BP1247
Pimobendan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,5-Dihydro-6-[2-(4-methoxyphenyl)-1H-benzimidazol-6-yl]-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
pimobendan
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(C1=CC=C(NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N3)C3=C1)=NN4)CC4=O
InChI
1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24)
Clé InChI
GLBJJMFZWDBELO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)