Principaux documents
75208
Millipore
Egg yolk Tellurite Emulsion
suitable for microbiology
5 VIALS
273,00 €
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 VIALS
273,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
273,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Staphylococcus spp.
Description générale
Sterile stabilized tellurite emulsion of egg yolk recommended for the identification of Staphylococcus species.
Application
for the indentification of Staphylococcus species
Conditionnement
eine Packung enthält 5 Ampullen à 100 ml
Composants
Composition (100 mL per vial)
Egg yolk: 30 mL, sterile saline: 64 mL, sterile 3.5% potassium tellurite solution: 6 ml
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Chumisa C Dweba et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 8(2) (2019-06-19)
Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens of humans and animals. Livestock production contributes a significant proportion to the South African Gross Domestic Product. Consequently, the aim of this study was to determine for the first time the
Articles
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.