Documents
95661
Supelco
1,10-Diaminodecane
analytical standard
Synonyme(s) :
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2)10NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.31
Numéro Beilstein :
1738591
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Point d'ébullition
140 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
59-61 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Clé InChI
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable