Key Documents
90152
Supelco
N4,N4-Diethyl-2-methyl-1,4-benzenediamine hydrochloride
suitable for GC, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H18N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable