Principaux documents
S390135
N1,N1-DIETHYL-3-METHYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H19ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.74
Numéro MDL:
Autres remarques