89968
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
analytical standard
78,40 €
About This Item
78,40 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
123-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
Clé InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)