89453
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
72,70 €
About This Item
72,70 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
Pf
106-111 °C
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
Clé InChI
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable