Principaux documents
842102
TOYOPEARL® AF-Red-650ML Bulk Media
phase Procion Red HE-3B, 65 μm particle size, bottle of 1 L
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Red-650M Bulk Media
1 L
5 720,00 €
5 720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 L
5 720,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
5 720,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Adsorption capacity (3.5 +/- 1.0 mg/mL (human serum albumin))
Phase filter (Red)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 42102
Ampleur du marquage
7 μmol/mL ligand density
Paramètres
≤3 bar pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
Procion Red HE-3B phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
4-9
Capacité
3.5 g/L±1.0 adsorption capacity (human serum albumin)
Technique de séparation
affinity
Description générale
Toyopearl AF-Red-650 resin is functionalized with Procion Red HE-3B (also known as Reactive Red 120). It is used for nucleotide-dependent enzymes, lipoproteins, plasminogen, peptides, hormones, and cytotoxins
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation