822857
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® SuperSW mAb HR Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh SuperSW HR Guard, 22857
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
250 Å pore size
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique