Principaux documents
82028-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
1 EA
753,00 €
753,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
753,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
753,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Matériaux
PEEK column
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable