Principaux documents
819815
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Le produit 819815 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 150 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19815
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylic polymer phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup