819672
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
412,00 €
About This Item
412,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Super-ODS Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh Super-ODS, 19672
Ampleur du marquage
8% Carbon, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.3 μm
Dimension de pores
140 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forme physique
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni