819668
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19668
Paramètres
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
10 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique