Principaux documents
819541
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
1 EA
854,00 €
854,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
854,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
854,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® Super-ODS, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Super-ODS, 19541
Ampleur du marquage
8% Carbon, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.3 μm
Dimension de pores
140 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
TSKgel® Super-ODS columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size used in Super Series and TSKgel ODS-140HTP columns provides the highest efficiency of all TSKgel reversed phase columns. The monodispersity of the particles reduces column back pressure to values more typical of larger particles, thus allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings. TSKgel Super-ODS columns are more hydrophobic than TSKgel Super-Octyl and TSKgel Super-Phenyl columns. They are an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation