Principaux documents
819319
TSKgel® SuperAW6000 (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SuperAW6000 HPLC Column
1 EA
2 260,00 €
2 260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 260,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
2 260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® SuperAW6000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 9 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19319
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
9 μm
Dimension de pores
ND
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
TSKgel SuperAW6000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Application
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide > 4x10^7 Da
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation