Principaux documents
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Partisil HPLC Column
1 EA
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Partisil Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L27
Gamme de produits
Partisil
Fabricant/nom de marque
Partisil
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
85 Å
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable