819317
TSKgel® SuperAW4000 (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SuperAW3000 HPLC Column
2 260,00 €
About This Item
2 260,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® SuperAW4000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 6 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19317
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
6 μm
Dimension de pores
450 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde