819011
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
412,00 €
About This Item
412,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® ODS-80Ts Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-80Ts, 19011
Ampleur du marquage
15% Carbon, monolayer, endcapped
Paramètres
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Superficie
425 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
80 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forme physique
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni