818757
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
1 570,00 €
About This Item
1 570,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18757
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange