818343
TSKgel® Alpha-6000 (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Alpha Columns
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® Alpha-6000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18343
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
ND
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique