818055
TSKgel® GMHHR-N HPLC Column
phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® HHR Column
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18055
Paramètres
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
50 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
5 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Compatibilité
Forme physique
Informations légales