Principaux documents
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
1 EA
590,00 €
590,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
590,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
590,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
Ampleur du marquage
1 meq/mL ligand density (estimate)
Paramètres
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Guard Column for 6 mmID TSKgel Octadecyl-2PW columns. TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation