Principaux documents
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
1 L
7 630,00 €
7 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 L
7 630,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
7 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
phase filter (Formyl)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 17396
Ampleur du marquage
40-70 μeq/mL ligand density
Paramètres
pressure (max. 3 bar)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
aldehyde phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
6-9
Technique de séparation
affinity
Description générale
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
Forme physique
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation