816653
TSKgel® OApak-A (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, carboxylic acid phase
2 350,00 €
About This Item
2 350,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® OApak-A HPLC Column, phase carboxylic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion H+
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16653
Paramètres
≤20% organic solvent
0.8 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
70 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
carboxylic acid phase
Taille des particules
7 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Informations légales
Colonne de garde
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.