Principaux documents
813075
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
1 EA
1 570,00 €
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 570,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
1 570,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Cl-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 13075
Paramètres
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Taille des particules
2.5 μm
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel DEAE-NPR columns are packed with spherical 2.5 micron, non-porous, high efficiency, hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the high speed separation and analysis of proteins and poly- and oligonucleotides. They are particularly useful for high resolution separation of DNA digests or fragments.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation