Principaux documents
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Kit de précolonne TSKgel® d′échange d′ions (cation), phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
PEEK
Agence
suitable for USP L52
suitable for USP L9
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion Na+
Fabricant/nom de marque
Tosoh SP-2SW, 07644
Paramètres
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2.5 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
sulfonic acid phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
Forme physique
Shipped in methanol.
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation