806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
Produits recommandés
product name
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 06758
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
17 μm
Dimension de pores
200 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)