Principaux documents
805148
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
1 EA
8 390,00 €
8 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
8 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
8 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05148
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
60 cm × 21.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
17 μm
Dimension de pores
450 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation