Principaux documents
803409
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Nylon Membrane Filter, 13 mm
100 EA
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, pore size 0.45 μm, pkg of 100 ea
Matériaux
Nylon
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 03409
Technique(s)
LPLC: suitable
Dimension de pores
0.45 μm
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation