78524
Elemental Impurities according to ICH Q3D cutaneous and transcutaneous, Standard 1
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
Ag, 150 mg/L
As, 30 mg/L
Cd, 30 mg/L
Co, 50 mg/L
Hg, 30 mg/L
Ni, 200 mg/L
Pb, 50 mg/L
Se, 800 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 100 mg/L
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentration
(in 12% Nitric acid)
Technique(s)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)