77184
Elemental Impurities according to ICH Q3D parenteral, Standard 5
TraceCERT®, (in 12% Nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
Ag, 15 mg/L
As, 15 mg/L
Cd, 2 mg/L
Co, 5 mg/L
Hg, 3 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 80 mg/L
Ti, 8 mg/L
V, 10 mg/L
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentration
(in 12% Nitric acid)
Technique(s)
ICP: suitable
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search?tab=coa to view certified values, including uncertainty and expiry date
Notes préparatoires
Autres remarques
For detailed information on our newly launched Elemental Impurity Mixes please check the flyer: Elemental Impurities - Certified Reference Materials for ICH Q3D, USP <232> and Ph.Eur. 5.20
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)