Principaux documents
78077
Supelco
2,7-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
Synonyme(s) :
2,7-Naphthalenediol
100 MG
60,30 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
60,30 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
2042383
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
185-190 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
Clé InChI
DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable