Principaux documents
74477
Supelco
o-Phenylenediamine
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
100 MG
60,30 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
60,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Beilstein:
606074
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 25 °C)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
256-258 °C
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup