Principaux documents
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable