713-0940
HPLC Analysis of Peroxidase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 100 μL crude peroxidase preparation from Japanese horseradish (0.15mg)
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
life science and biopharma
Informations légales
Analyte
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :