67282-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
511,00 €
About This Item
511,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell 160Å Peptide C18 Guard Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped: no
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
peptides
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
9000 psi max. pressure (600 bar)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 3.0 mm
Superficie
65 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.0 μm
Dimension de pores
160 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Colonne analytique