66827-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
673,00 €
About This Item
673,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
0.4% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Superficie
15 m2/g
Couverture de surface
4.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
3.4 μm
Dimension de pores
400 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Articles
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.