Documents
64695
Supelco
Cellule de récupération
size 10 mL, ground joint
Synonyme(s) :
FIOLE DE RECUPERATION DE 10ML
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1
Taille
10 mL
Compatibilité
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit