61870-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP,
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 432NP5-4610
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
100 mm × 4.6 mm
Impuretés
<10 ppm
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Groupe de la matrice active
ethyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)