59346
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de CLHP SUPELCOGEL™ 6 % réticulée, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L17
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
SUPELCOGEL™
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
Taille des particules
9 μm
Technique de séparation
ion exclusion
Catégories apparentées
Informations légales
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable