Principaux documents
59201
Supelco
Éléments du réacteur post-colonne, billes de verre
size 75 μm, acid-washed/silanized
25 G
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
128,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25 g
Taille
75 μm
Description générale
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (acid-washed/silanized) enable easy and economic construction of desired systems. For small peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 75 μm beads is recommended.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable